Learn More
4-piridiletilmercaptano, clorhidrato, TRC
Código de producto. 30421486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421486 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30421486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9940552.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Pyridylethylmercaptan Hydrochloride
CAS 6298-11-9
Fórmula molecular C7 H9 N S . Cl H
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-Pyridineethanethiol','hydrochloride (1:1), 4-Pyridineethanethiol','hydrochloride (6CI,8CI,9CI), 2-(Pyridin-4-yl)ethanethiol hydrochloride, 4-(2-Mercaptoethyl)pyridine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NS.ClH/c9-6-3-7-1-4-8-5-2-7;/h1-2,4-5,9H,3,6H2;1H
SMILES Cl.SCCc1ccncc1
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-piridin-4-iletanotiol
Peso molecular (g/mol) 175.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0222