Learn More
clorhidrato de ácido 4-piridilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10713071 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10713071 5 g 5 g
10057732 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713071 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294750050
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6622-91-9 | Molecular Formula: C7H7NO2·HCl | Molecular Weight: 173.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6622-91-9
Número MDL MFCD00012827
Clave InChI WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridineacetic acid hydrochloride, 4-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-carboxymethylpyridinium chloride, 4-acetic acid pyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid hcl, 4-pyridine acetic acid hydrochloride, 2-4-pyridyl acetic acid hydrochloride, 4-acetylpyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid, hydrochloride
PubChem CID 81097
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-4-ilacético; clorhidrato
SMILES C1=CN=CC=C1CC(=O)O.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C7H8ClNO2
Fórmula lineal (C5H4N)CH2COOH.HCl
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 173.596
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.6
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación