Learn More
Alfa Aesar™ (4-Piridil)acetona, 98 %
Código de producto. 11399445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399445 5 g 5 g
11389445 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399445 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L18667.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aplicaciones
La acetona (4-piridil)es un reactante en la síntesis de Milrinona (M344680), un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa con vasodilatación y actividad inotrópica positiva. Cardiotónico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6304-16-1
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.166
Número MDL MFCD00129043
Clave InChI ILRVKOYYFFNXDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridyl acetone, 1-4-pyridinyl-2-propanone, 1-pyridin-4-yl propan-2-one, 1-4-pyridyl acetone, 4-acetonylpyridine, 4-pyridinylacetone, 4-pyridylacetone, unii-r6onm9f2au, 2-propanone, 1-4-pyridinyl
PubChem CID 80552
Nombre IUPAC 1-piridin-4-ilpropan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Pyridyl)acetone
Punto de fusión 13°C
Punto de ebullición 143°C (20 mmHg)
Índice de refracción 1.5225
Cantidad 5 g
Beilstein 110960
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 98%