Learn More
4-Piridoxolactona, TRC
Código de producto. 30413333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30413333 100 mg 100 miligramos
30408960 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30413333 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP997213100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4753-19-9
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Sinónimo 4-Pyridoxic Acid Lactone, beta-Pyracin, beta-Pyracine, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxylic Acid gamma-Lactone, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-isonicotinic Acid gamma-Lactone, 7-Hydroxy-6-methyl-furo[3,4-c]pyridin-1(3H)-one
Nombre IUPAC 7-hidroxi-6-metil-3H-furo[3,4-c]piridina-1-una
SMILES Cc1ncc2COC(=O)c2c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridoxolactone
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO3/c1-4-7(10)6-5(2-9-4)3-12-8(6)11/h2,10H,3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0426