Learn More
Ácido 4-piridóxico, TRC
Código de producto. 30003642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003642 1 g 1 g
30009993 100 mg 100 miligramos
30004416 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9918751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-82-6
Fórmula molecular C8 H9 N O4
Peso molecular (g/mol) 183.16
Sinónimo 4-Pyridoxic Acid, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxylic Acid, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-isonicotinic Acid, 2-Methyl-3-hydroxy-4-carboxy-5-hydroxymethylpyridine, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinic Acid, Pyridoxic Acid, 4-Pyridoxinecarboxylic Acid, 4-Pyridoxinic Acid, 4-Pyridoxylic Acid, NSC 41814
Nombre IUPAC 3-hidroxi-5-(hidroximetil)-2-metilpiridina-4-ácido carboxílico
SMILES Cc1ncc(CO)c(C(=O)O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridoxic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO4/c1-4-7(11)6(8(12)13)5(3-10)2-9-4/h2,10-11H,3H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0532
Porcentaje de pureza >95%