Learn More
Ácido 4-piridóxico, Mikromol™
Código de producto. 30049069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049069 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049069 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0021.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-piridóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridoxic Acid
CAS 82-82-6
Nombres de analitos o componentes 4-Pyridoxic Acid
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C8 H9 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Pyridoxic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO4/c1-4-7(11)6(8(12)13)5(3-10)2-9-4/h2,10-11H,3H2,1H3,(H,12,13)
SMILES Cc1ncc(CO)c(C(=O)O)c1O
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-5-(hidroximetil)-2-metilpiridina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 183.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0532 g/mol