Learn More
Ácido 4-piridóxico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pyridoxic Acid-d3 |
| CAS | 1435934-03-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8H6D3NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxylic Acid-d3, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-isonicotinic Acid-d3, 2-Methyl-3-hydroxy-4-carboxy-5-hydroxymethylpyridine-d3, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinic Acid-d3, Pyridoxic Acid-d3, 4-Pyridoxinecarboxylic Acid-d3, 4-Pyridoxinic Acid-d3, 4-Pyridoxylic Acid-d3, NSC 41814-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO4/c1-4-7(11)6(8(12)13)5(3-10)2-9-4/h2,10-11H,3H2,1H3,(H,12,13)/i1D3 |
| SMILES | OC1=C(C([2H])([2H])[2H])N=CC(CO)=C1C(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 186.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.072 |
| Mostrar más |