Learn More
4-Piridinapropanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17261152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17261152 25 g 25 g
17251152 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17261152 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440560250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2629-72-3 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2629-72-3
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Clave InChI PZVZGDBCMQBRMA-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 3-(piridin-4-il)propan-1-ol
SMILES OCCCC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridinepropanol
Punto de fusión 35.0°C to 39.0°C
Punto de ebullición 289.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Número MDL MFCD00047457
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.81