Learn More
4-Piridinmetanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487706 100 g 100 g
11477706 25 g 25 g
11497706 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14698.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 586-95-8 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 586-95-8
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00006442
Clave InChI PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol
PubChem CID 11472
SMILES OCC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridinemethanol
Punto de fusión 53°C to 55°C
Punto de ebullición 141°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 148°C (298°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 107850
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC piridin-4ilmetanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 99%