Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-piridinetanosulfónico, 99 %
Código de producto. 11362707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362707 100 g 100 g
11352707 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362707 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L11906.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 53054-76-5
Fórmula molecular C7H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 187.213
Número MDL MFCD00006452
Clave InChI RGIIAYDCZSXHGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridineethanesulfonic acid, 2-4-pyridyl ethanesulfonic acid, 4-pyridylethylsulfonic acid, 2-pyridin-4-yl ethanesulfonic acid, 4-pyridyl-2-ethyl sulfonic acid, 4-pyridineethanesulfonicacid, 2-4-pyridyl ethanesulphonic acid, 4-2-sulfoethyl pyridine, acmc-209l3n, 4-2-sulfoethyl-pyridine
PubChem CID 96722
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-4-iletanosulfónico
SMILES C1=CN=CC=C1CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridineethanesulfonic acid
Punto de fusión ∽295°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Número UN UN2585
Beilstein 136690
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.22
Porcentaje de pureza 99%