Learn More
Éster etílico del ácido 4-piridinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1570-45-2 |
| Fórmula molecular | C8H9NO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Isonicotinic Acid Ethyl Ester, 4-Carboethoxypyridine, 4-Ethoxycarbonylpyridine, Ethyl 4-Pyridinecarboxylate, Ethyl Isonicotinate, NSC 6854, gamma-Pyridinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | etilpiridina-4-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 151.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0633 |