Learn More
4-Piridinecarboxamida 1-óxido, TRC
Código de producto. 30421755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Código de producto. Cantidad
30421755 500 mg
1 options
Código de producto. 30421755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP991500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38557-82-3
Fórmula molecular C6 H6 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 138.12
Sinónimo 4-Pyridinecarboxamide, 1-oxide, Isonicotinamide, 1-oxide (6CI,7CI), 1-Oxidopyridin-1-ium-4-carboxamide, Isonicotinamide N-oxide, NSC 18386, Isonicotinamide 1-oxide, 4-Pyridinecarboxamide 1-oxide, 4-Pyridinecarboxamide N-oxide
Nombre IUPAC 1-oxidopiridina-1-ium-4-carboxamida
SMILES NC(=O)c1cc[n+]([O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridinecarboxamide 1-Oxide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O2/c7-6(9)5-1-3-8(10)4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0429