Learn More
4-piridinacarboxaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pyridinecarboxaldehyde |
| CAS | 872-85-5 |
| Fórmula molecular | C6H5NO |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Isonicotinaldehyde, 4-Formylpyridine, 4-Pyridinealdehyde, 4-Pyridylcarboxyaldehyde, Isonicotinic Aldehyde, NSC 8953, Pyridin-4-al, Pyridin-4-carboxaldehyde, Pyridin-4-ylcarboxaldehyde, Pyridine-4-carbaldehyde, p-Formylpyridine, p-Pyridylaldehyde, gamma-Formylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H |
| SMILES | O=Cc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | piridina-4-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 107.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.0371 |