Learn More
4-Piridinacarboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275420 25 g Frasco de vidrio 25 g
10523504 100 g Frasco de vidrio 100 g
10163470 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10275420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131840250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 872-85-5 | C6H5NO | 107.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-85-5
Fórmula molecular C6H5NO
Peso molecular (g/mol) 107.11
Número MDL MFCD00006425
Clave InChI BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
PubChem CID 13389
Nombre IUPAC piridina-4-carbaldehído
SMILES C1=CN=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridinecarboxaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.1380g/mL
Punto de ebullición 77.0°C to 78.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)COH
Índice de refracción 1.5420 to 1.5450
Cantidad 25 g
Fieser 11,448
Gravedad específica 1.138
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol,acetone,toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Pyridinecarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.