Learn More
Ácido 4-piridinaborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pyridineboronic Acid |
| CAS | 1692-15-5 |
| Fórmula molecular | C5 H6 B N O2 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4,8-9H |
| SMILES | OB(O)c1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | ácido piridin-4-ilborónico |
| Peso molecular (g/mol) | 122.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.0492 |