Learn More
4-piridinaaldoxima, TRC
Código de producto. 30421758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30421758 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30421758 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9913001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridinealdoxime
CAS 696-54-8
Fórmula molecular C6 H6 N2 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Pyridinecarboxaldehyde','oxime, 4-Pyridinecarboxaldehyde oxime, Isonicotinaldehyde','oxime (6CI,8CI), 4-(Hydroxyiminomethyl)pyridine, 4-Pyridinaldoxime, 4-Pyridinealdoxime, NSC 63847, Pyridine-4-carboxaldoxime
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5,9H/b8-5+
SMILES O\N=C\c1ccncc1
Nombre IUPAC (NE)-N-(piridin-4-ilmetilideno)hidroxilamina
Peso molecular (g/mol) 122.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.048