Learn More
Clorhidrato de 4-piridinoacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Pyridineacetonitrile hydrochloride |
| Punto de fusión | ∼260°C (decomposition) |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3439 |
| Nombre IUPAC | 2-(piridin-4-il)acetonitrilo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.6 |
| Porcentaje de pureza | 98% |