Learn More
4-Piridinoacetonitrilo, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15431869 1 g 1 g
15441869 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15431869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64588.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13121-99-8 | Molecular Formula: C7H6N2 | Molecular Weight: 118.14 g/mol
A pyridine derivative used in the preparation of inhibitors of Acyl CoA, cholesterol acyltransferase as well as bone morphogenetic protein (BMP) signaling inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un derivado de la piridina utilizado en la preparación de inhibidores de acil CoA, colesterol aciltransferasa, así como inhibidores de señalización de la proteína morfogenética ósea (BMP).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacene en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13121-99-8
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD03412601
Clave InChI BMVSAKPRNWZCPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridin-4-yl-acetonitrile, 2-pyridin-4-yl acetonitrile, 4-pyridylacetonitrile, 4-pyridineacetonitrile, pyridin-4-ylacetonitrile, pyridine-4-acetonitrile, rarechem ak ml 0204, 2-4-pyridyl acetonitrile, 4-pyridylacetonitrilehydrochloride, 4-cyanomethyl-pyridine
PubChem CID 4112085
Nombre IUPAC 2-piridin-4-ilacetonitrilo
SMILES N#CCC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridineacetonitrile
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 471559
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Sólido