Learn More
Clorhidrato de ácido 4-piridinacético, TRC
Código de producto. 30410493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410493 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30410493 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9913105G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridineacetic Acid Hydrochloride
CAS 6622-91-9
Fórmula molecular C7H8ClNO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-(Pyridin-4-yl)acetic Acid Hydrochloride, 4-Pyridylacetic Acid Hydrochloride, Pyridin-4-ylacetic Acid Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
SMILES Cl.OC(=O)Cc1ccncc1
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-4-ilacético; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 173.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.0244