Learn More
Clorhidrato de ácido 4-piridinacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pyridineacetic Acid Hydrochloride |
| CAS | 6622-91-9 |
| Fórmula molecular | C7H8ClNO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-(Pyridin-4-yl)acetic Acid Hydrochloride, 4-Pyridylacetic Acid Hydrochloride, Pyridin-4-ylacetic Acid Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)Cc1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-piridin-4-ilacético; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 173.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.0244 |