Learn More
Clorhidrato de ácido 4-piridinacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476907 5 g 5 g
11493990 1 g 1 g
11486907 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14348.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6622-91-9 | C7H8ClNO2 | 173.596 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6622-91-9
Fórmula molecular C7H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 173.596
Número MDL MFCD00012827
Clave InChI WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridineacetic acid hydrochloride, 4-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-carboxymethylpyridinium chloride, 4-acetic acid pyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid hcl, 4-pyridine acetic acid hydrochloride, 2-4-pyridyl acetic acid hydrochloride, 4-acetylpyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid, hydrochloride
PubChem CID 81097
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-4-ilacético; clorhidrato
SMILES C1=CN=CC=C1CC(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridineacetic acid hydrochloride
Punto de fusión ∼136°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 3696648
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.6
Porcentaje de pureza ≥98%