Learn More
4-Piridinacetamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11476426 1 g 1 g
11486426 5 g 5 g
11496426 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24734.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39640-62-5 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39640-62-5
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.154
Número MDL MFCD02685124
Clave InChI YEALAJQPOVKTOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridineacetamide, 2-pyridin-4-yl acetamide, pyridine-4-acetamide, acmc-20ajsz, 4-pyridyl acetamide, 4-pyridylacetic acid amide, 2-pyridine-4-yl-acetamide
PubChem CID 227128
Nombre IUPAC 2-piridín-4-ilacetamida
SMILES C1=CN=CC=C1CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridineacetamide
Punto de fusión 144°C to 147°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%