Learn More
4-Piridin-4-ilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pyridin-4-ylbenzaldehyde |
| CAS | 99163-12-9 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C12H9NO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-pyridin-4-yl-benzaldehyde, 4-pyridin-4-yl benzaldehyde, 4-4-pyridyl benzaldehyde, 4-4-pyridinyl benzaldehyde, 4-4-formylphenyl pyridine, akos bar-0607, benzaldehyde, 4-4-pyridinyl, acmc-209sbt |
| Clave InChI | MBJXDIYHLGBQOT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=NC=C2 |
| Nombre IUPAC | 4-piridin-4-ilbenzaldehído |
| Mostrar más |