Learn More
Ácido (4-(piridin-4-il)fenil)borónico (~85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-(Pyridin-4-yl)phenyl)boronic Acid |
| CAS | 1045332-30-6 |
| Fórmula molecular | C11 H10 B N O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10BNO2/c14-12(15)11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10/h1-8,14-15H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(cc1)c2ccncc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (4-piridin-4-ilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 199.014 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.08 |