Learn More
4-[(piridin-4-il)metil]-2H-ftalazin-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one |
| CAS | 107558-48-5 |
| Fórmula molecular | C14 H11 N3 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1(2H)-Phthalazinone','4-(4-pyridinylmethyl)-, 1(2H)-Phthalazinone','4-(4-pyridylmethyl)- (6CI), 4-(4-Pyridinylmethyl)-1(2H)-phthalazinone, 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11N3O/c18-14-12-4-2-1-3-11(12)13(16-17-14)9-10-5-7-15-8-6-10/h1-8H,9H2,(H,17,18) |
| SMILES | O=C1NN=C(Cc2ccncc2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 4-(piridin-4-ilmetil)-2H-ftalazin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 237.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.0902 |