Learn More
4-[(piridin-4-il)metil]-2H-ftalazin-1-ona, TRC
Código de producto. 30423536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30423536 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30423536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99160025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one
CAS 107558-48-5
Fórmula molecular C14 H11 N3 O
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1(2H)-Phthalazinone','4-(4-pyridinylmethyl)-, 1(2H)-Phthalazinone','4-(4-pyridylmethyl)- (6CI), 4-(4-Pyridinylmethyl)-1(2H)-phthalazinone, 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11N3O/c18-14-12-4-2-1-3-11(12)13(16-17-14)9-10-5-7-15-8-6-10/h1-8H,9H2,(H,17,18)
SMILES O=C1NN=C(Cc2ccncc2)c3ccccc13
Nombre IUPAC 4-(piridin-4-ilmetil)-2H-ftalazin-1-ona
Peso molecular (g/mol) 237.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0902