Learn More
4-Piridin-3-ilanilina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10625353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10625353 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10381393 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10193674 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10625353 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40014DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 82261-42-5
Fórmula molecular C11H10N2
Peso molecular (g/mol) 170.215
Clave InChI DKFDPLVNPGJNDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-pyridyl aniline, 4-pyridin-3-yl aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine, 4-3-pyridinyl aniline, 3-4-aminophenyl pyridine, benzenamine, 4-3-pyridinyl, 2-pyridyl-4-aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine 2hcl salt, 4-3-pyridyl phenylamine, 3-p-aminophenyl pyridine
PubChem CID 459522
Nombre IUPAC 4-piridin-3-ilanilina
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridin-3-ylaniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 95%