Learn More
4-Piridin-3-ilanilina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10381393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10381393 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10625353 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10193674 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10381393 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40014CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 82261-42-5
Fórmula molecular C11H10N2
Peso molecular (g/mol) 170.215
Clave InChI DKFDPLVNPGJNDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-pyridyl aniline, 4-pyridin-3-yl aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine, 4-3-pyridinyl aniline, 3-4-aminophenyl pyridine, benzenamine, 4-3-pyridinyl, 2-pyridyl-4-aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine 2hcl salt, 4-3-pyridyl phenylamine, 3-p-aminophenyl pyridine
PubChem CID 459522
Nombre IUPAC 4-piridin-3-ilanilina
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridin-3-ylaniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 95%