Learn More
4-(piridin-2-il)benzaldehído, Mikromol™
Código de producto. 30049175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049175 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049175 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3514.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(piridin-2-il)benzaldehído
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
CAS 127406-56-8
Nombres de analitos o componentes 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C12 H9 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 0Atazanavir Sulfate Impurity B, Atazanavir Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-13-12/h1-9H
SMILES O=Cc1ccc(cc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC 4-piridin-2-ilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 183.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0684 g/mol