Learn More
Ácido 4-piridazincarboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10284614 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10284614 5 g 5 g
10143044 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10284614 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399630050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50681-25-9 | C5H4N2O2 | 124.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50681-25-9
Fórmula molecular C5H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 124.1
Clave InChI JUSIWJONLKBPDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridazinecarboxylic acid, 4-carboxypyridazine, 4-pyridazinecarboxylicacid, pubchem9501, acmc-1alr8, pyridazin-4-carboxylic acid, 4-pyridazine-carboxylic acid, ksc269i2f, pyridazin-4-yl formate, 1,2-diazine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2761046
Nombre IUPAC ácido piridazin-4carboxílico
SMILES C1=CN=NC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyridazinecarboxylic acid
Punto de fusión 244.2°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Pyridazinecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.