Learn More
Ácido 4-pirid-4-ilbenzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10036212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10036212 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10004332 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10036212 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35401DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 4385-76-6
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.21
Número MDL MFCD04114574
Clave InChI DZLGZIGLHCRIMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridin-4-yl-benzoic acid, 4-4-pyridyl benzoic acid, 4-pyridin-4-yl benzoic acid, 4-pyrid-4-ylbenzoic acid, 4-4-pyridinyl benzoic acid, 4-4-carboxyphenyl pyridine, 4'-pyridyl-4-benzoic acid, benzoic acid, 4-4-pyridinyl, pubchem22345, acmc-1adxv
PubChem CID 1520811
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyrid-4-ylbenzoic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 4-(piridin-4-il)benzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 95%