Learn More
(4-Pirid-3-ilfenil)metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10527683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10527683 250 mg 250 miligramos
10178002 1 g 1 g
10377404 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10527683 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40009CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 217189-04-3
Fórmula molecular C12H11NO
Peso molecular (g/mol) 185.226
Número MDL MFCD04116293
Clave InChI ZHIJCVCCKVZBHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrid-3-ylphenyl methanol, 4-pyridin-3-yl phenyl methanol, 4-pyridin-3-ylphenyl methanol, benzenemethanol,4-3-pyridinyl, 4-pyridin-3-yl-phenyl-methanol, 4-3-pyridyl-phenyl-methanol, 4-3-pyridyl phenyl methan-1-ol, 3-4-hydroxymethyl phenyl pyridine, 3-4-hydroxymethylphenyl pyridine
PubChem CID 1515243
Nombre IUPAC (4-piridin-3-ilfenil)metanol
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Pyrid-3-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 97%