Learn More
4-Pirid-3-ilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10601105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10601105 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10016212 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10601105 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40004CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 127406-55-7
Fórmula molecular C12H9NO
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD01631910
Clave InChI NXZUVHZZIZHEOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridin-3-yl benzaldehyde, 4-pyridin-3-yl-benzaldehyde, 4-3-pyridyl benzaldehyde, 4-3-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyrid-3-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-3-pyridinyl, acmc-1byq9, 3-4-formylphenyl pyridine
PubChem CID 3693046
Nombre IUPAC 4-piridin-3-ilbenzaldehído
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pyrid-3-ylbenzaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 95%