Learn More
[4-(Pirid-2-iloxioenil]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10539223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10539223 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10367644 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10539223 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48909CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 194017-70-4
Fórmula molecular C12H11NO2
Peso molecular (g/mol) 201.23
Número MDL MFCD08690278
Clave InChI ZDTXOQRCIVCMLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrid-2-yloxy phenyl methanol, 4-pyridin-2-yloxy phenyl methanol, 4-2-pyridyloxy phenyl methanol, 4-pyridin-2-yl oxy phenyl, 2-4-hydroxymethylphenoxy pyridine, 4-2-pyridyloxy phenyl methan-1-ol, 4-pyridin-2-yl oxy phenyl methanol
PubChem CID 17859715
SMILES OCC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(Pyrid-2-yloxy)phenyl]methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC (4-piridin-2-iloxifenil)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.22
Porcentaje de pureza 97%