Learn More
Ácido 4-(pirid-2-iloxi)benzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10748845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10748845 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10083983 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748845 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48901CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 51363-00-9
Fórmula molecular C12H9NO3
Peso molecular (g/mol) 215.21
Número MDL MFCD08435897
Clave InChI GKSKQZLHPWBLJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyrid-2-yloxy benzoic acid, 4-pyridin-2-yloxy benzoic acid, 4-2-pyridyloxy benzoic acid, 4-pyridin-2-yloxy-benzoic acid, 4-pyridin-2-yl oxy benzoic acid
PubChem CID 22262052
Nombre IUPAC ácido 4-piridin-2-iloxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Porcentaje de pureza 97%