Learn More
4-(Propiltio)-1,2-benzenodiamina, TRC
Código de producto. 30412878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30412878 500 mg -
30423015 1 g -
30410907 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30412878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP838470500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66608-52-4
Fórmula molecular C9H14N2S
Peso molecular (g/mol) 182.29
Sinónimo 4-(Propylthio)-1,2-phenylenediamine, 4-Propylthio-o-phenylenediamine
Nombre IUPAC 4-propilsulfanilbenceno-1,2-diamina
SMILES CCCSc1ccc(N)c(N)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Propylthio)-1,2-benzenediamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2S/c1-2-5-12-7-3-4-8(10)9(11)6-7/h3-4,6H,2,5,10-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0878