Learn More
Ácido 4-propilfenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Propylphenylacetic Acid |
| CAS | 26114-12-5 |
| Fórmula molecular | C11 H14 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O2/c1-2-3-9-4-6-10(7-5-9)8-11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCCc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-propilfenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 178.228 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.099 |