Learn More
Ácido 4-propilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10745843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10745843 1 g Frasco de vidrio 1 g
10647831 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10745843 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305960010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 2438-05-3
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Número MDL MFCD00013996
Clave InChI ATZHGRNFEFVDDJ-UHFFFAOYSA-M
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Propylbenzoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 140.0°C to 144.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2C6H4CO2H
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-n-propylbenzoic acid, benzoic acid, 4-propyl, 4-propyl-benzoic acid, p-n-propyl benzoic acid, p-propylbenzoic acid, unii-3p1v85e45o, 4-propylbenzoicacid, p-propyl benzoic acid, 4-propylbenzolic acid, pubchem1348
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-propilbenzoico
PubChem CID 137601
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Agujas o polvo cristalino