Learn More
4-propoxifenol, TRC
Código de producto. 30413384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30413384 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30413384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8392402.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Propoxyphenol
CAS 18979-50-5
Fórmula molecular C9H12O2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)O
Nombre IUPAC 4-propoxifenol
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837