Learn More
4-propoxifenol, TRC
Código de producto. 30426681
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426681 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30426681 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP839240500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Propoxyphenol
CAS 18979-50-5
Fórmula molecular C9H12O2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-2-7-11-9-5-3-8(10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)O
Nombre IUPAC 4-propoxifenol
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.