Learn More
4-Propoxyphenol, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10721681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10721681 50 g Glass bottle 50 g
1 options
Código de producto. 10721681 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213320500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18979-50-5
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00002335
Clave InChI KIIIPQXXLVCCQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 4-propoxy, 4-n-propoxyphenol, p-propoxyphenol, phenol, p-propoxy, hydroquinone monopropyl ether, p-propoxy phenol, 4-propyloxyphenol, 4-propoxy-phenol, pubchem13204, para-propoxyphenol
PubChem CID 29352
Nombre IUPAC 4-propoxifenol
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Propoxyphenol
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 55.0°C to 58.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3CH2CH2OC6H4OH
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Propoxyphenol
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.