Learn More
4-Propoxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10752463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752463 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10752463 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09860DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Propoxybenzonitrile
CAS 60758-84-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H11NO
Fórmula lineal CH3(CH2)2OC6H4CN
Número MDL MFCD00173874
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-propoxy-benzonitrile, 4-propoxybenzenecarbonitrile, 4-n-propoxybenzonitrile, benzonitrile, 4-propoxy
Clave InChI VYOPNUZYNSNYRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Nombre IUPAC 4-propoxibenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 161.204
PubChem CID 322939
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 97%