Learn More
4-Prop-2-inil-tiomorfolina 1,1-dióxido, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10391663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391663 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10758764 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10603055 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10391663 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor DFP00032CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10442-03-2
Fórmula molecular C7H11NO2S
Peso molecular (g/mol) 173.23
Clave InChI CZBZIZOYSYHBNM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777265
Nombre IUPAC 4-prop-2-enil-1,4-tiacinano 1,1-dióxido
SMILES C#CCN1CCS(=O)(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Prop-2-ynyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-propargylthiomorpholine 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-2-propynyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-propargyl thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargylthiomorpholine1,1-dioxide, thiomorpholine, 4-2-propyn-1-yl-, 1,1-dioxide, 4-prop-2-yn-1-yl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, acmc-1byom, 4-propargylthiomorpholine-1,1-dioxide, 4-propargyl-thiomorpholine-1,1-dioxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.23
Porcentaje de pureza 97%