Learn More
4-Pregnen-17alfa-ol-3,20-diona-2,2,4,6,6,21,21,21-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 17 A-Hydroxyprogesterone-D8 (2,2,4,6,6,21,21,21-D8) |
| CAS | 850023-80-2 |
| Fórmula molecular | C21 2H8 H22 O3 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione-2,2,4,6,6,21,21,21-d8, 17-hydroxy-, 17α-Hydroxyprogesterone-D8 (2,2,4,6,6,21,21,21-D8), 2,2,4,6,6,21,21,21-d8-17α-Hydroxyprogesterone |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H30O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12,16-18,24 H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1/i1D3,4D2,6D2,12 D |
| SMILES | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@@H]3 [C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3 CC[C@]4(O)C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H])[C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O |
| Nombre IUPAC | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 R)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-17-hidroxi-10,13-dimetil-17-(2,2,2-trideuterioacetil)-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-1 H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 338.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.2697 g/mol |
| Mostrar más |