Learn More
4-Pregnen-17Alfa, 20Beta-diol-3-uno, TRC
Código de producto. 30006464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006464 10 mg 10 miligramos
30010666 25 mg 25 miligramos
30003805 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP71208010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1662-06-2
Fórmula molecular C21 H32 O3
Peso molecular (g/mol) 332.48
Sinónimo Pregn-4-en-3-one, 17,20-dihydroxy-, (20R)-, Pregn-4-en-3-one, 17,20β-dihydroxy- (7CI,8CI), (20R)-17,20-Dihydroxypregn-4-en-3-one, 17,20β-DHP, 17,20β-Dihydroxypregn-4-en-3-one, 17,20β-Dihydroxyprogesterone, 17α,20β-Dihydroxy-4-pregnen-3-one, 17α,20β-Dihydroxyprogesterone, 17α-Hydroxy-20β-dihydroprogesterone, MIH, Maturation-inducing hormone
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-[(1R)-1-hidroxietil]-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-3-one
SMILES C[C@@H](O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pregnen-17a,20beta-diol-3-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12-13,16-18,22,24H,4-11H2,1-3H3/t13-,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.2351
Porcentaje de pureza >95%