Learn More
4-Pregnen-17Alfa, 20Beta-diol-3-1-20-sulfato, TRC
Código de producto. 30416319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Código de producto. Cantidad
30416319 1 mg
1 options
Código de producto. 30416319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7121001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138949-80-1
Fórmula molecular C21 H32 O6 S
Peso molecular (g/mol) 412.54
Sinónimo Pregn-4-en-3-one, 17-hydroxy-20-(sulfooxy)-, (20R)-, (20R)-17-Hydroxy-20-(sulfooxy)pregn-4-en-3-one, 4-Pregnen-17α,20β-diol-3-one-20-sulfate
Nombre IUPAC [(1R)-1-[(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]etil] sulfato de hidrógeno
SMILES C[C@@H](OS(=O)(=O)O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pregnen-17alpha, 20beta-diol-3-one-20-sulfate
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O6S/c1-13(27-28(24,25)26)21(23)11-8-18-16-5-4-14-12-15(22)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12-13,16-18,23H,4-11H2,1-3H3,(H,24,25,26)/t13-,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.192