Learn More
4-Pregnen-17Alfa, 20Alfa-diol-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Pregnen-17a','20a-diol-3-one |
| CAS | 652-69-7 |
| Fórmula molecular | C21 H32 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Pregn-4-en-3-one','17,20-dihydroxy-','(20S)-, Pregn-4-en-3-one','17,20α-dihydroxy- (7CI,8CI), (20S)-17,20-Dihydroxypregn-4-en-3-one, 17,20α-Dihydroxy-4-pregnen-3-one, 17α,20α-Dihydroxy-4-pregnen-3-one, 17α,20α-Dihydroxypregn-4-ene-3-one, 17α,20α-Dihydroxyprogesterone, 17α-Hydroxy-20α-dihydroprogesterone, 20α-Dihydroxyprogesterone, Pregn-4-ene-17α,20α-diol-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h12-13,16-18,22,24H,4-11H2,1-3H3/t13-,16+,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hidroxi-17-[(1S)-1-hidroxietil]-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 332.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.2351 |