Descripción
El colector de acero inoxidable para su uso con los liofilizadores FreeZone™ incluye válvulas de neopreno con pomos de plástico.
Colector de 4 puertos
- Colector de acero inoxidable tipo 304
- Las 4 válvulas de neopreno con pomos de plástico admiten adaptadores de 12,07 mm (1/2 pulgadas) y 19,05 mm (3/4 pulgadas)
- Para su uso con liofilizadores FreeZone de 1 l, 2,5 l, 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l o 18 l
- Se requiere liofilizador, vidrio y adaptadores (no incluidos)
- Incluye un pasador
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Colector de secado |
| N.º de estantes | 0 |
| Material | Acero inoxidable (304) |
| N.º de puertos | 4 |
| Para utilizar con (equipo) | Liofilizadores FreeZone™ de 1 l, 2,5 l, 4,5 l, 6 l, 8 l, 12 l o 18 l |
| Incluye | 4 válvulas de neopreno con pomos de plástico moldeados y 1 pasador |
| Anchura (imperial) | 8,6 in |
| Altura (imperial) | 11,2 in |
| Longitud (imperial) | 8,6 in |
| Peso con embalaje (imperial) | 5,5 lb |
| Mostrar más |