Learn More
Labconco Colector de 4 puertos para liofilizador de la serie CT
Código de producto. 31703094 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
-50 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
31703094 -50 °C cada uno
1 options
Código de producto. 31703094 Proveedor Labconco N.º de proveedor 7232800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00€
    950.51€ / paquete de 1
    Ahorro 229.49€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
El colector proporciona una conexión fácil para adaptadores y matrazas.
  • Colector con cuatro válvulas de neopreno con perillas de plástico que acomodan ambos de 1/2 in. y 3/4 de pulgada. Adaptadores para la conexión del matraz. Para usar con Labconco liofilizadoras de la serie CT.
Especificaciones
Tipo Colector de secado
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Material Acero inoxidable
tipo de tapón Todos excepto Norteamérica
Tensión 0/1 V