Learn More
Labconco Rotor de microplacas de 4 posiciones - CentriVap Pro
Código de producto. 30533405 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material (recubrimiento):
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (recubrimiento) Tamaño de la unidad
30533405 Politetrafluoroetileno (PTFE) cada uno
30533406 - cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30533405 Proveedor Labconco N.º de proveedor 7555801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00€
    1948.44€ / paquete de 1
    Ahorro 206.56€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Rotores para uso con Labconco™ CentriVap™ Concentradores de vacío Pro. Opciones disponibles en acero inoxidable y recubierto de PTFE.
  • Compatible con CentriVap Concentradores de vacío Pro
  • Material de acero inoxidable
  • Recubierto de PTFE opcional
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo Rotor
Material (recubrimiento) Politetrafluoroetileno (PTFE)
Sistema de rotor CentriVap Pro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25,4 x 15,75 x 7,62 cm (10 x 6,2 x 3 in)